3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 270 NOK
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
3-Fluoro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
MW: 222,99 g/mol
Smeltepunkt: 85…89 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03092927
CAS-nummer: 22282-75-3