3-Fluoro-5-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2676-1G PC2676-250MG
APOSPC2676-1GEA 360 NOK
APOSPC2676-1G APOSPC2676-250MG
3-Fluoro-5-iodopyridine
3-Fluoro-5-iodopyridine
Formel: C₅H₃FIN
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08457780
CAS-nummer: 757950-13-3