2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2681-5G
APOSPC2681-5GEA 2300 NOK
APOSPC2681-5G
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
2-Amino-5-fluoro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₄FIN₂
MW: 238,0015 g/mol
Smeltepunkt: 70…78 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08688587
CAS-nummer: 823218-51-5