1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2686-1G PC2686-5G
APOSPC2686-1GEA 270 NOK
APOSPC2686-1G APOSPC2686-5G
1,2-Difluoro-3-iodobenzene 97%
1,2-Difluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₃F₂I
MW: 239,9893 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08458090
CAS-nummer: 64248-57-3