4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2698-1G PC2698-25G PC2698-5G
APOSPC2698-1GEA 270 NOK
APOSPC2698-1G APOSPC2698-25G APOSPC2698-5G
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Smeltepunkt: 140…147 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04108278
CAS-nummer: 56096-89-0