3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2,3-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2701-1G PC2701-5G PC2701-10G
APOSPC2701-1GEA 270 NOK
APOSPC2701-1G APOSPC2701-5G APOSPC2701-10G
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
3,4,5-Trifluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂F₃I
MW: 257,9800 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03265259
CAS-nummer: 170112-66-0