5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2771-100G PC2771-10G PC2771-25G
APOSPC2771-100GEA 735 NOK
APOSPC2771-100G APOSPC2771-10G APOSPC2771-25G
5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
5-Bromo-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Kokepunkt: 105 °C/12mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03094181
CAS-nummer: 2924-09-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III