2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
PC2780-5G PC2780-1G
APOSPC2780-5GEA 3850 NOK
APOSPC2780-5G APOSPC2780-1G
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol 98%
2-Amino-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₆F₃NO₂
Smeltepunkt: 98…101 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 461699-34-3