5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2823-1G PC2823-25G PC2823-5G PC2823-100G
APOSPC2823-1GEA 180 NOK
APOSPC2823-1G APOSPC2823-25G APOSPC2823-5G APOSPC2823-100G
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Formel: C4H3FN2O
MW: 114,778 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00223674
CAS-nummer: 671-35-2