4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC2847O-5G PC2847O-25G PC2847O-50G
APOSPC2847O-5GEA 665 NOK
APOSPC2847O-5G APOSPC2847O-25G APOSPC2847O-50G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₅F₂NO
MW: 169,1282 g/mol
Smeltepunkt: 40…42 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00085006
CAS-nummer: 90446-25-6
FN: 3439
ADR: 6.1,III