2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2857-1G PC2857-5G PC2857-10G
APOSPC2857-1GEA 1575 NOK
APOSPC2857-1G APOSPC2857-5G APOSPC2857-10G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅BrF₃N
MW: 240,02 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08741383
CAS-nummer: 58458-13-2