2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2,4-Difluorophenylisocyanate
PC2875H-100G PC2875H-25G PC2875H-5G
APOSPC2875H-100GEA 2875 NOK
APOSPC2875H-100G APOSPC2875H-25G APOSPC2875H-5G
2,4-Difluorophenyl isocyanate 98%
2,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Kokepunkt: 42 °C
Tetthet: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 55 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001997
CAS-nummer: 59025-55-7
FN: 2478
ADR: 3+6.1,III