2,5-Difluorophenyl isocyanate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
PC2875I-1G PC2875I-5G
APOSPC2875I-1GEA 270 NOK
APOSPC2875I-1G APOSPC2875I-5G
2,5-Difluorophenyl isocyanate 97%
2,5-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Kokepunkt: 78 °C/33mmHg
Tetthet: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 56 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013843
CAS-nummer: 39718-32-6
FN: 3080
ADR: 6.1+3,II