2,6-Difluorophenyl isocyanate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC2875J-1G PC2875J-25G PC2875J-5G
APOSPC2875J-1GEA 270 NOK
APOSPC2875J-1G APOSPC2875J-25G APOSPC2875J-5G
2,6-Difluorophenyl isocyanate 97%
2,6-Difluorophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Kokepunkt: 60 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 22…25 °C
Flash punkt: 58 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001998
CAS-nummer: 65295-69-4
FN: 2930
ADR: 6.1+4.1,II