3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4-Difluorophenylisocyanate, Isocyanic acid 3,4-Difluorophenyl ester
PC2875K-25G PC2875K-5G PC2875K-1G
APOSPC2875K-25GEA 1625 NOK
APOSPC2875K-25G APOSPC2875K-5G APOSPC2875K-1G
3,4-Difluorophenyl isocyanate 97%
3,4-Difluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,1 g/mol
Kokepunkt: 164 °C
Tetthet: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 63 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00065711
CAS-nummer: 42601-04-7
FN: 2206
ADR: 6.1,III