1,3-Difluoropropane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2877B-25G PC2877B-5G
APOSPC2877B-25GEA 4375 NOK
APOSPC2877B-25G APOSPC2877B-5G
1,3-Difluoropropane 97%
1,3-Difluoropropane
Formel: C₃H₆F₂
Kokepunkt: 40…42 °C
Tetthet: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040969
CAS-nummer: 462-39-5