3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Fluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
PC2902-5G PC2902-1G
APOSPC2902-5GEA 270 NOK
APOSPC2902-5G APOSPC2902-1G
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Smeltepunkt: 211…213 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00807404
CAS-nummer: 149507-26-6