3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2964-5G PC2964-1G PC2964-25G
APOSPC2964-5GEA 645 NOK
APOSPC2964-5G APOSPC2964-1G APOSPC2964-25G
3-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
3-Fluoro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Smeltepunkt: 17,5…18 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08458093
CAS-nummer: 3013-27-2