1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2969-1G PC2969-25G PC2969-5G
APOSPC2969-1GEA 450 NOK
APOSPC2969-1G APOSPC2969-25G APOSPC2969-5G
1,2-Diiodotetrafluorobenzene 97%
1,2-Diiodotetrafluorobenzene
Formel: C₆F₄I₂
MW: 401,87 g/mol
Smeltepunkt: 49…50 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00019011
CAS-nummer: 2708-97-6