2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2974-1G PC2974-5G PC2974-25G
APOSPC2974-1GEA 1650 NOK
APOSPC2974-1G APOSPC2974-5G APOSPC2974-25G
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-6-fluoropyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09258966
CAS-nummer: 947534-62-5