3-Chloro-4-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC2990-1G PC2990-5G
APOSPC2990-1GEA 2525 NOK
APOSPC2990-1G APOSPC2990-5G
3-Chloro-4-fluoropyridine
3-Chloro-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Smeltepunkt: 16 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04973418
CAS-nummer: 883107-69-5