5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Acetyl-2-fluorophenyl)boronic acid
PC2994-5G PC2994-10G
APOSPC2994-5GEA 1625 NOK
APOSPC2994-5G APOSPC2994-10G
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
5-Acetyl-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₃
MW: 181,9567 g/mol
Smeltepunkt: 112…117 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06656263
CAS-nummer: 870777-29-0