5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3003-1G PC3003-5G
APOSPC3003-1GEA 1450 NOK
APOSPC3003-1G APOSPC3003-5G
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid 98%
5-(Trifluoromethoxy)indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆F₃NO₃
MW: 245,16 g/mol
Smeltepunkt: 201…207 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00276997
CAS-nummer: 175203-84-6