2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,6-Dibromo-4-trifluoromethylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300505-1G PC300505-5G
APOSPC300505-1GEA 1250 NOK
APOSPC300505-1G APOSPC300505-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319,901 g/mol
Smeltepunkt: 51…53 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09261146
CAS-nummer: 35852-57-4