2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
PC300675-1G PC300675-5G PC300675-10G
APOSPC300675-1GEA 1850 NOK
APOSPC300675-1G APOSPC300675-5G APOSPC300675-10G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1-piperazinyl}-1-ethanol
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O
MW: 309,72 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00203913
CAS-nummer: 215434-40-5