2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC3008-100MG PC3008-250MG
APOSPC3008-100MGEA 360 NOK
APOSPC3008-100MG APOSPC3008-250MG
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
MW: 330,74 g/mol
Smeltepunkt: 77…80 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00052283
CAS-nummer: 166964-31-4
FN: 1759
ADR: 8,III