2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
PC3009-1G PC3009-25G PC3009-5G
APOSPC3009-1GEA 270 NOK
APOSPC3009-1G APOSPC3009-25G APOSPC3009-5G
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Smeltepunkt: 168…171 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095100
CAS-nummer: 352534-79-3