3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC3012-1G PC3012-250MG
APOSPC3012-1GEA 4725 NOK
APOSPC3012-1G APOSPC3012-250MG
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
3-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216,200 g/mol
Smeltepunkt: 237…242 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115668
CAS-nummer: 409108-13-0