(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
PC302058-1G
PC302058-5G
PC302058-10G
APOSPC302058-1GEA
1150
NOK
APOSPC302058-1G
APOSPC302058-5G
APOSPC302058-10G
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel:
C₉H₆ClF₃O₂ MW: 238,59 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD04115842 CAS-nummer: 601513-31-9 |