4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302062-1G PC302062-5G
APOSPC302062-1GEA 985 NOK
APOSPC302062-1G APOSPC302062-5G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol 97%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀F₂O₂
MW: 188,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09258696
CAS-nummer: 438050-23-8