3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302095-1G PC302095-5G
APOSPC302095-1GEA 1250 NOK
APOSPC302095-1G APOSPC302095-5G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13185681
CAS-nummer: 1214384-93-6