4-Chloro-3-fluorobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
PC302107-25G PC302107-5G PC302107-10G
APOSPC302107-25GEA 5375 NOK
APOSPC302107-25G APOSPC302107-5G APOSPC302107-10G
4-Chloro-3-fluorobenzamide
4-Chloro-3-fluorobenzamide
Formel: C₇H₅ClFNO
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 874781-07-4