3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302182-5G PC302182-1G
APOSPC302182-5GEA 715 NOK
APOSPC302182-5G APOSPC302182-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04116052
CAS-nummer: 134672-70-1