(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302195-1G PC302195-5G PC302195-10G
APOSPC302195-1GEA 1500 NOK
APOSPC302195-1G APOSPC302195-5G APOSPC302195-10G
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formel: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,59 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 1000568-54-6