2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302244-1G PC302244-5G
APOSPC302244-1GEA 1075 NOK
APOSPC302244-1G APOSPC302244-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈F₄O
MW: 208,15 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19687197
CAS-nummer: 1323966-16-0