3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302300-1G PC302300-5G PC302300-25G
APOSPC302300-1GEA 1025 NOK
APOSPC302300-1G APOSPC302300-5G APOSPC302300-25G
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formel: C₁₀H₉FO₂
MW: 180,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06205416
CAS-nummer: 155814-23-6