4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302320-1G PC302320-5G
APOSPC302320-1GEA 1150 NOK
APOSPC302320-1G APOSPC302320-5G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18393819
CAS-nummer: 1261673-90-8