4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC302339-1G PC302339-5G
APOSPC302339-1GEA 2225 NOK
APOSPC302339-1G APOSPC302339-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD19687174
CAS-nummer: 1242252-68-1