4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
PC302346-1G PC302346-5G
APOSPC302346-1GEA 2225 NOK
APOSPC302346-1G APOSPC302346-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₃
MW: 221,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18398472
CAS-nummer: 853771-91-2