5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302354-1G PC302354-5G
APOSPC302354-1GEA 1950 NOK
APOSPC302354-1G APOSPC302354-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆ClF₃O₂
MW: 226,58 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11519357
CAS-nummer: 874821-52-0