5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302358-1G PC302358-5G
APOSPC302358-1GEA 1250 NOK
APOSPC302358-1G APOSPC302358-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,13 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11519336
CAS-nummer: 1092460-86-0