3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302404-1G PC302404-5G PC302404-10G
APOSPC302404-1GEA 1825 NOK
APOSPC302404-1G APOSPC302404-5G APOSPC302404-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O₂
MW: 206,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18398589
CAS-nummer: 1261750-58-6