(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302405-1G PC302405-5G PC302405-250MG
APOSPC302405-1GEA 4575 NOK
APOSPC302405-1G APOSPC302405-5G APOSPC302405-250MG
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formel: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
MW: 186,16 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660348
CAS-nummer: 886761-73-5