2,3-Dichloro-6-fluorophenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302430-10G PC302430-5G PC302430-1G
APOSPC302430-10GEA 5275 NOK
APOSPC302430-10G APOSPC302430-5G APOSPC302430-1G
2,3-Dichloro-6-fluorophenol 98%
2,3-Dichloro-6-fluorophenol
Formel: C₆H₃Cl₂FO
MW: 180,99 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 886497-60-5