2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302458-5G PC302458-1G
APOSPC302458-5GEA 1450 NOK
APOSPC302458-5G APOSPC302458-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆F₄O₃
MW: 238,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22201034
CAS-nummer: 1373920-90-1