3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302483-1G PC302483-5G
APOSPC302483-1GEA 1450 NOK
APOSPC302483-1G APOSPC302483-5G
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-2-methylphenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 377083-80-2