4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302574-10G PC302574-5G PC302574-1G PC302574-25G
APOSPC302574-10GEA 7175 NOK
APOSPC302574-10G APOSPC302574-5G APOSPC302574-1G APOSPC302574-25G
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
MW: 176,5479 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11553555
CAS-nummer: 1160573-20-5