3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC302712-1G PC302712-5G
APOSPC302712-1GEA 1725 NOK
APOSPC302712-1G APOSPC302712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆ClF₃O₃
MW: 254,59 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09832392
CAS-nummer: 1017779-77-9