4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
PC302737-1G PC302737-5G
APOSPC302737-1GEA 1675 NOK
APOSPC302737-1G APOSPC302737-5G
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 98%
4-n-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Formel: C₁₂H₁₄F₂O₃
MW: 244,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22201023
CAS-nummer: 1373921-12-0