3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
PC302769-1G PC302769-5G
APOSPC302769-1GEA 2500 NOK
APOSPC302769-1G APOSPC302769-5G
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formel: C₁₂H₁₃F₃O₃
MW: 262.23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13196589
CAS-nummer: 1206593-34-1